Vasos de precipitados con asa, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
DS1511-1000 DS1511-3000
213-7172EA 446 EUR
213-7172 213-7174
Vasos de precipitados con asa, Nalgene®
Vasos de precipitados
PFA, translúcido.
  • Resistencia química excepcional
  • Muy buena resistencia térmica (de −270 a +250 °C), esterilizable en autoclave
  • Paredes extrafuertes, muy resistentes
Jarras extraordinariamente resistentes a productos químicos que pueden utilizarse varias veces para aplicaciones que requieran gran pureza. Adecuadas para uso con oxidantes fuertes, ácidos, hidrocarburos y cetonas. El material no adherente, repele la suciedad y facilita la limpieza.