Vasos de precipitados para medición con asa
Proveedor: VITLAB
442081 443081 444081 446081 447081 445081 440081 441081
213-3725EA 6 EUR
213-3725 213-3730 213-3735 213-3705 213-3710 213-3740 213-3715 213-3720
Vasos de precipitados para medición con asa
Vasos de precipitados
Polipropileno, muy traslúcido.
  • Buena resistencia química
  • Resistente al calor hasta 121 °C (durante 20 minutos), uso prolongado 100 °C
  • Superficies lisas para una limpieza fácil y rápida
Ideal for general laboratory use and a wide variety of other applications. With embossed scale, blue graduations.
Productos aptos para la alimentación según la Directiva CE nº 10/2011.