Jarras de medición con asa
Proveedor: VITLAB
482941 483941 484941 481941 480941
213-3746EA 5.8 EUR
213-3746 213-3747 213-3748 213-3745 VITL480941
Jarras de medición con asa
Vasos de precipitados
Polipropileno, muy translúcido.
  • El volumen es igualmente visible para los zurdos y los diestros
  • Buena resistencia química, resistente al calor hasta +121 °C (durante 20 minutos), uso prolongado +100 °C
  • Para conservar las marcas, se recomienda la limpieza a no más de +60 °C
  • Para la esterilización en autoclave se recomienda el diseño con graduaciones en relieve
Ideal para el uso general de laboratorio y una amplia variedad de otras aplicaciones. Con asa estable, pitorro y escala negra impresa de fácil lectura en ambos lados. Apilable.
Certificaciones: Productos aptos para la alimentación según la Directiva CE nº 10/2011.