Jarras de medición con asa, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
1220-1250 1220-2500 1223-1000 1223-3000
213-7152EA 47.4 EUR
213-7152 213-7154 213-7162 213-7164
Jarras de medición con asa, Nalgene®
Vasos de precipitados
HDPE, translucent or PMP (TPX), crystal clear.
  • Buena resistencia química (HDPE)/Muy buena resistencia a productos químicos (PMP)
  • Buena resistencia térmica (HDPE)/Resistente a temperaturas de hasta 150 °C (hasta 175 °C por cortos períodos de tiempo) (PMP)
  • Robustas (HDPE)/Autoclavables (PMP)
Graduación doble en ml y oz. Asa rectangular que facilita el transporte y el vertido. Pared extra fuerte, que permite manipular con seguridad ácidos, bases y otras soluciones. Se puede utilizar en microondas.