Vasos de precipitado con asa
Proveedor: VITLAB
440941 442941 443941 445941 446941 447941 441941 444941
213-1611EA 3.6 EUR
213-1611 213-1613 213-1614 213-0257 213-0255 213-0256 213-0262 213-0263
Vasos de precipitado con asa
Vasos de precipitados
Polipropileno, muy traslúcido.
  • Buena resistencia química
  • Resistente al calor hasta 121 °C (durante 20 minutos), uso prolongado a 100 °C
  • Superficies lisas, lo que facilita y agiliza la limpieza
Ideal for general laboratory use and a wide variety of other applications. With embossed scale and spout.