Medidores, cónicos, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
3673-0004 3673-0008 3673-0016 3673-0032
NALG3673-0004EA 28.4 EUR
NALG3673-0004 213-0259 213-0260 213-0261
Medidores, cónicos, Nalgene®
Probetas Measuring Cylinders
PMP, transparente.
  • Alta resistencia a productos químicos
  • Resistente a golpes, autoclavable
  • Fácil lectura del volumen de líquido, ya que no se forman meniscos
Ideal para aplicaciones farmacéuticas. Graduación en ml y oz. Con pico y pie octogonal que proporciona buena estabilidad.
Certificaciones: Conforms to the volume and accuracy requirements of ASTM E1094.