Copas de medición cónicas
Proveedor: KARTELL
422 423 424 425
213-8010EA 5.4 EUR
213-8010 213-8011 213-8012 213-8013
Copas de medición cónicas
Probetas Probetas graduadas
PP, transparente.
  • Muy buena resistencia química
  • Autoclavables
  • Fácil lectura del volumen de líquido.
Ideal para una gran variedad de aplicaciones. Con graduación en relieve. Con pico y base ancha que proporciona buena estabilidad.