Copas de medición cónicas
Proveedor: KARTELL
1422 1423 1424 1425
213-1821EA 9.4 EUR
213-1821 213-1822 213-1823 213-1824
Copas de medición cónicas
Probetas Probetas graduadas
PMP (TPX), crystal clear.
  • Excelente resistencia química y térmica hasta 170 °C
  • Resistentes a roturas, esterilizables en autoclave
  • El volumen de líquido se lee fácilmente
Adecuadas para una amplia variedad de aplicaciones. Con graduaciones impresas. Base ancha para mejorar la estabilidad al dejarlas de pie o durante el vertido.