Cilindros de medición, acampanado
Proveedor: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42260012 42260042 42260018 42260024 42260048 42260030 42260006 42260036
612-2756EA 19.8 EUR
612-2756 612-2757 612-2758 612-2759 612-2760 612-2761 612-2762 612-2763
Cilindros de medición, acampanado
Probetas Probetas graduadas
Vidrio AR, transparente.
  • Muy buena resistencia química
  • Buena resistencia térmica
  • El volumen de llenado se lee fácilmente
Con una base amplia que proporciona estabilidad. Graduaciones azules fusionadas, muy fáciles de leer. Tolerancia de clase B; duplica el nivel de tolerancia oficial. Sin mango.