Measuring beakers with handle
Proveedor: RSG
077.001 077.002 077.003 077.005 077.500 077.250 077.100
213-1037EA 319 EUR
213-1037 213-1038 213-1039 213-1040 213-0376 213-0735 213-0374
Measuring beakers with handle
Vasos de precipitados
Acero inoxidable, resistente a la corrosión, con borde ensanchado, pico y asa.
  • Buena resistencia química
  • Excelente resistencia al calor
  • Superficies lisas para una limpieza rápida y sencilla
Ideal para materiales corrosivos. Robusto y duradero.