Measuring beaker with handle, Azlon®
Proveedor: SciLabware
JPM0250P JPM0500P JPM1000P JPM2000P JPM3000P JPM5000P JPM0100P
213-0154EA 3.6 EUR
213-0154 213-0155 213-0156 213-0157 213-0158 213-0159 213-0153
Measuring beaker with handle, Azlon®
Vasos de precipitados
PP, muy transparente.
  • Buena resistencia química
  • Resistente al calor hasta 121 °C
  • Superficies lisas para una limpieza fácil y rápida
Ideal para el uso general de laboratorio y una amplia variedad de otras aplicaciones. Graduaciones transparentes moldeadas. Asa de diseño ergonómico con agarre para el pulgar para facilitar el transporte.