Contenedores de residuos de riesgo biológico, Nalgene®.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
6370-0004 6370-0005 6370-0015
129-1178EA 308 EUR
129-1178 129-3607 113-2802
Contenedores de residuos de riesgo biológico, Nalgene®.
Recipientes Recipientes para residuos
PP.
  • El sistema de apertura de la tapa permite una cómoda eliminación de residuos con sólo una mano y limita la exposición a los residuos infecciosos
  • Permite una cómoda esterilización, con un único paso, sin necesidad de quitar la bolsa autoclavable
  • Diseño hermético lateral e inferior
Útiles contenedores de plástico y autoclavables para residuos y para el almacenamiento secundario de residuos biológicos peligrosos. Compatibles con bolsas autoclavables de tamaño estándar. No se oxidan, no se aboyan ni se pinchan. Están marcados con el símbolo rojo universal de peligro biológico.
Comply with US OSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030 for use as protection against bloodborne pathogens.
Certificaciones: Cumple con la normativa de EE.UU. OSHA 29 CFR Parte 1910.1030 para su uso como protección contra agentes patógenos que se transmiten a través de la sangre.