VWR®, Papel de transferencia, Grado 703
Proveedor: VWR Collection
732-0591EA 366 EUR
732-0591 732-0593 732-0605 732-0596 732-0603
VWR®, Papel de transferencia, Grado 703
Papeles de Blotting
Ideal para usar como mechas en la transferencia de proteínas y ácidos nucleicos. Proporciona un flujo uniforme de tampón a través del gel hasta la membrana de transferencia en un sándwich de transferencia. También es adecuado para su uso en la eliminación de geles de soportes de vidrio.
  • Fabricadas con fibra de algodón 100%
  • Uniformes y lisas
  • Producidas con agua ultrapura
  • Sin aditivos