VWR®, Almohadillas para transferencia, grado 707
Proveedor: VWR Collection
732-0592EA 345 EUR
732-0592 732-0594 732-0595 732-0604 732-0606 732-0608 732-0597 732-0598 732-0599 732-0600 732-0601 732-0602
VWR®, Almohadillas para transferencia, grado 707
Papeles de Blotting
Este papel súper grueso se usa para completar el sándwich de secado. La textura suave y uniforme garantiza el contacto continuo del tampón desde la cámara a través del gel y la membrana de transferencia.
  • Fabricadas con fibra de algodón 100%
  • Producidas con agua ultrapura
  • Sin aditivos
  • Más limpio y consistente que las toallas de papel