Gel blotting sheets, GB005, Whatman™
Proveedor: Whatman products (Cytiva)
10426972 10426994 10426981
732-4215EA 103.26 EUR
732-4215 732-4094 732-4216
Gel blotting sheets, GB005, Whatman™
Papeles de Blotting
Celulosa pura producida íntegramente a partir de linters de algodón de la más alta calidad sin aditivos de ningún tipo.
Garantiza que no se produzca ninguna contaminación durante los pasos de transferencia. Fabricado y probado específicamente para técnicas cromatográficas y de blotting. Esto garantiza la capacidad de absorción y la uniformidad de la acción capilar que son importantes para obtener transferencias limpias y uniformes durante el blotting. Whatman 3MM Chr se considera el estándar de la industria para los procedimientos de blotting. Tamaños convenientes disponibles en hojas cortadas con precisión a los tamaños más populares de geles y membranas de transferencia. Permite el uso "fuera de la caja" y elimina las variaciones de hoja a hoja. Un papel grueso (1,5 mm) muy absorbente recomendado para aplicaciones en las que un menor número de capas de papel secante debe garantizar una gran capacidad. Recomendado para el blotting semiseco de proteínas.