Bandejas de pesaje
Proveedor: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
LSCH/80X13X9/R LSCH/80X13X9/U
HALDLSCH/80X13X9/REA 2060 EUR
HALDLSCH/80X13X9/R HALDLSCH/80X13X9/U
Bandejas de pesaje
Navecillas Navecillas de combustión
Boats, made of porcelain, unglazed, with eyelet to aid recovery from furnace.
  • Resistencia a la temperatura hasta 1350 °C
  • Muy buena resistencia química