VWR®, Navecillas de pesaje desechables
Proveedor: VWR Collection
611-0093EA 50.6 EUR
611-0093 611-0094 611-0095 611-9168 611-9169 611-9170 611-9175 611-9176 611-9177 611-9178 611-9179 611-9180 611-9181 611-9182 611-9183 611-3113 611-3114 611-3115
VWR®, Navecillas de pesaje desechables
Navecillas Navecillas de pesaje
PS, cuadradas.
  • Forma poco profunda con fondo ancho y plano para evitar vuelcos
  • Las esquinas redondeadas facilitan las transferencias
  • Resistentes a temperaturas de hasta 70 °C
Navecillas de pesaje cuadradas fabricadas en poliestireno. Estas navecillas flexibles tienen superficies lisas que permiten un vertido preciso con una mínima pérdida de muestra. Son biológicamente inactivas y resistentes a los ácidos débiles o diluidos, soluciones acuosas, alcoholes y lejías. Ideales para uso en microondas, balanzas y analizadores de humedad.
Envase: Estos botes de pesaje se fabrican y embalan en bolsas de plástico en una sala limpia.