VWR®, Bandejas de pesaje con pico de vertido
Proveedor: VWR Collection
611-9163EA 104 EUR
611-9163 611-9164 611-9165 611-3116 611-3117 611-3118
VWR®, Bandejas de pesaje con pico de vertido
Navecillas Navecillas de pesaje
PS.
  • El fondo plano evita el vuelco
  • Resistente a temperaturas de hasta 70 °C
  • Maximiza la recuperación de productos químicos, a menudo muy costosos
  • Biológicamente inerte y resistente a ácidos diluidos y débiles, soluciones acuosas, alcoholes y bases
Las muestras se dispensan fácilmente con el diseño de la boquilla de vertido sin flexionar el plato. Estos platos de fondo plano están fabricados con poliestireno de 0,3 mm de grosor para mejorar su resistencia, estabilidad y manejo.
Las versiones antiestáticas ayudan a reducir el riesgo de acumulación de estática en las muestras, y ayudan a maximizar la transferencia de muestras al pesar los productos.
Envase: Estos botes de pesaje se fabrican y embalan en bolsas de plástico en una sala limpia.