Botes de pesaje, PYREX
Proveedor: SciLabware
2115/04M 2115/06M 2115/02M
611-0010EA 31.5 EUR
611-0010 611-0011 611-3138
Botes de pesaje, PYREX
Navecillas Navecillas de pesaje
Vidrio de borosilicato.
  • Ideal para pesar pequeñas cantidades de polvo
  • Con vástago hueco para facilitar la introducción del polvo en recipientes de cuello estrecho, por ejemplo, matraces aforados
  • La base plana garantiza la estabilidad en el platillo de la balanza