Pesaje de botes
Proveedor: Novelis
3100250 3206644 3100251 450280 3201963
611-9014EA 42.9 EUR
611-9014 611-9015 611-9016 611-3242 ALCN3201963
Pesaje de botes
Navecillas Navecillas de pesaje
Aluminio con lados inclinados.
Tipo A: Superficies planas y lisas con lados reforzados.
Tipo B: Fondo plano con lados ondulados.