Piedras de ebullición, BOLA
Proveedor: Bohlender
H972-02 H972-04
459-9125EA 99.4 EUR
459-9125 534-0000
Piedras de ebullición, BOLA
Piedras de ebullición
Las piedras de ebullición, fabricadas en PTFE, de color blanco, evitan las salpicaduras de productos químicos y la producción de grandes burbujas al hervir el medio. Tamaño de grano: 4 mm. Embalado en bolsa resellable. Conformidad FDA.
  • Resistencia térmica: desde -200 hasta +250 ºC
  • Robustas
  • Resistencia química casi universal