VWR® Bossheads
Proveedor: VWR Collection
241-0119EA 597 EUR
241-0119 241-0120
VWR® Bossheads
Abrazaderas Adaptadores en cruz
Para ensamblar varillas de 12, 13 y 16 mm de diámetro.
  • Las nueces se pueden abrir completamente, lo que permite la fijación segura de la varilla en la posición deseada
  • De fácil montaje y desmontaje con una llave Allen (opcional, número de referencia 241-0053)
  • Muy buena resistencia química, robusta
*Cuando una nuez de acero inoxidable se fija en una varilla del mismo material, no se puede mover mediante una fuerza rotativa < 3,5 Nm.