Nueces
Proveedor: VWR Collection
241-0131EA 91.3 EUR
241-0131 241-0128 241-0224 241-0129 241-0130 241-0133
Nueces
Abrazaderas Adaptadores en cruz
Para ensamblar varillas de 8, 12, 13, 16 y 21 mm de diámetro.
  • Diseño ligero pero robusto
  • Las nueces se abren totalmente, lo que permite su fijación segura en la posición deseada en cualquier varilla
  • Se fija con una llave Allen Labomeca® (opcional, número de referencia 241-0053)
*Cuando se fija una nuez de 8 mm en una varilla de duraluminio, no se puede mover con una fuerza rotativa<3 nm.
**Cuando se fija una nuez de 8 o 12 mm en una varilla de duraluminio, no se puede mover con una fuerza rotativa <6 nm.
***Cuando se fija una nuez de 16 mm en una varilla de duraluminio, no se puede mover con una fuerza rotativa <25 nm.