Frascos, aspirador, con conector para tubo y llave de drenaje, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
247024405 247026303
SCOT247024405EA 178 EUR
SCOT247024405 SCOT247026303
Frascos, aspirador, con conector para tubo y llave de drenaje, DURAN®
Frascos Aspiradores
Vidrio borosilicato 3.3 DURAN® transparente.
  • Muy buena resistencia química
  • Alta resistencia térmica, autoclavable
  • Mínima dilatación térmica, que proporciona alta resistencia a cambios bruscos de temperatura
With ground tube connector NS 29/32 and ground drain cock. Neck with ground sleeve and ground glass stopper.
Certificaciones: DIN 12037