Tapones para frascos de medios, Top Works™, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
2135-3803 2135-5300 2135-5302 2135-5303 2135-8300 2135-8302 2135-8303
734-5043EA 354 EUR
734-5043 734-5044 734-5045 734-5046 734-5047 734-5048 734-5049
Tapones para frascos de medios, Top Works™, Nalgene®
Tapas Tapones de botellas
PP, blanco, con insertos de silicona platinada.
  • Muy buena resistencia química, resistentes a temperaturas desde +135 °C, autoclavable
  • El sistema Top Works™ dispone de versiones con 2 ó 3 conexiones
  • Para el trasvase aséptico de líquidos desde la mayoría de las botellas y bidones Nalgene®
Los tubos de silicona curada con platino están soldados en la tapa, formando una sola pieza.