Carboys, narrow neck, HDPE, with screw cap
Proveedor: Kautex
350-84131 350-84132 350-84133 350-84135 350-84136 350-84137 350-84138 350-84139
216-5502EA 40 EUR
216-5502 216-5514 216-5504 216-5506 216-5508 216-5512 216-5516 216-5518
Carboys, narrow neck, HDPE, with screw cap
Frascos Garrafones
HDPE, color natural Escala de litros azul.
  • Escala de litros impresa
  • Conexión de llave de paso opcional
  • Apto para alimentos
  • Certificada halal
Cierre atornillado. El tapón antipolvo sirve como protección contra el polvo, pero no cierra herméticamente el garrafón. Con y sin conexión de llave de paso roscada.