Garbanzos de cuello estrecho, PPCO, con tapón de rosca, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
2221-0010 2221-0020
216-8681EA 48.3 EUR
216-8681 216-8682
Garbanzos de cuello estrecho, PPCO, con tapón de rosca, Nalgene®
Frascos Garrafones
PPCO, translúcido con tapón de rosca blanco de PP.
  • Muy buena resistencia química
  • Resiste temperaturas desde −20 hasta +121 °C, autoclavable
  • Herméticos
Large handle makes carrying easier while wearing rubber gloves for safe handling of corrosive liquids. Opening offset to one side for easy, precise pouring.