Garrafas de boca estrecha con tapón de rosca
Proveedor: KARTELL
1644 1646 1648 1650
216-2324EA 19.4 EUR
216-2324 216-2326 216-2328 216-2330
Garrafas de boca estrecha con tapón de rosca
Frascos Garrafones
HDPE, translúcido con tapa a rosca azul.
  • Buena resistencia química
  • Resiste temperaturas de hasta 80 °C (120 °C durante periodos breves)
  • Paredes gruesas, muy resistentes, un tapón más profundo con sistema de cierre que aumenta la eficacia antiderrames
Idóneos para el almacenamiento y transporte de líquidos. Incluye un asa de transporte; en tamaños de 25 y 50 litros se incluyen dos asas.