Daraboys de cuello estrecho, PC, con tapón de rosca, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
2251-0020 2251-0050
216-8781EA 195 EUR
216-8781 216-8782
Daraboys de cuello estrecho, PC, con tapón de rosca, Nalgene®
Frascos Garrafones
PC, transparente con tapón de rosca de PP blanco.
  • Buena resistencia química
  • Resistencia térmica de ‒100 a +135 °C, autoclavable
  • Ligero y robusto, con graduación
Aplicación universal. Indicado especialmente para la preparación de grandes volúmenes de medios nutritivos y de cultivo, especialmente para cultivos que necesitan luz, como las algas. Ideal para conservar y dispensar reactivos y agua destilada. Aplicable en salas refrigeradas y también con temperaturas por debajo del punto de congelación.
Conduct large-volume media and culture preparation with these polycarbonate Nalgene Clearboys, particularly when visual inspection is required. This polycarbonate Clearboy is durable and safer than glass, autoclavable for sterile applications and ideal for refrigerated or frozen storage of aqueous solutions such as sterile water, aqueous reagents and media.
Información de suministro: Includes polypropylene closure and TPE gasket.