Garrafas de vacío, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
2226-0020 2226-0050
216-8731EA 134 EUR
216-8731 216-8732
Garrafas de vacío, Nalgene®
Frascos Garrafones
PP, translúcido con tapa a rosca de PP (83B), y junta de TPE.
  • Muy buena resistencia química, resisten temperaturas de hasta 135 °C
  • Paredes gruesas, pesados y estables, irrompibles, hermético
  • Mantiene el vacío durante 8 horas (a 20 °C)
Ideal para utilizar como frasco de vacío. En aplicaciones de vacío utilice tapones a rosca de llenado rápido y ventilación referencias 216-4385 a 216-4388. Los frascos no están diseñados para soportar sobrepresión. Adecuados como frascos de transferencia y aspiración, y para aplicaciones de biotecnología.