Aspirator bottles, wide neck , with screw cap and stopcock, Azelon®
Proveedor: SciLabware
BWX072 BGH068 BGH070
215-3170EA 918 EUR
215-3170 215-3168 215-3169
Aspirator bottles, wide neck , with screw cap and stopcock, Azelon®
Frascos Aspiradores
HDPE, translúcido.
  • Buena resistencia química, buena resistencia a la temperatura desde -100 hasta +80 °C (durante períodos cortos hasta 120 °C)
  • Tapa de rosca a prueba de fugas
Con tapón de rosca blanco y grifo de vaciado de ajuste hermético. Abertura extra ancha para facilitar el llenado. Ideal para almacenar y transportar, así como para dispensar líquidos. También se recomienda su uso como frasco aspirador. Con dos asas de transporte.