Garrafas, de un solo uso, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
342289-0050 342289-0075
215-1182EA 1070 EUR
215-1182 NALG342289-0075
Garrafas, de un solo uso, Nalgene®
Frascos Garrafones
HDPE, translúcido con cierre de PP blanco.
  • Buena resistencia química
  • Resistente a temperaturas desde -100 hasta +120 °C
  • Cumple requisitos de la Clase VI de la USP; no citotóxica
Más seguras que las de vidrio. Ideal para la conservación de líquidos esterilizados y productos farmacéuticos y biotecnológicos. Cuello especialmente ancho que facilita el llenado y vaciado.
Eliminate cleaning, prep and set-up costs with ready-to-use Nalgene™ single-use HDPE carboys. Supplied sterile for one-time use, the high-density polyethelyne vessels are ideal for storing sterile fluids and pharmaceutical/biotech products.