Daraboneras de cuello ancho, LDPE, con tapón de rosca, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
2210-0020 2210-0040 2210-0050 2210-0065 2210-0130
216-4393EA 80.5 EUR
216-4393 216-8702 216-4394 216-4395 216-4396
Daraboneras de cuello ancho, LDPE, con tapón de rosca, Nalgene®
Frascos Garrafones
De LDPE traslúcido, con tapón de rosca blanco de PP.
  • Buena resistencia química
  • Resiste temperaturas de hasta 80 °C
  • Boca especialmente ancha, con asas que facilitan el transporte y el vaciado, incluso cuando se usan guantes, Hermético
Ideal for storing and transporting reagents that react readily with HDPE polymerisation catalysts. Graduated.