Garbanzos de cuello ancho, PP, con cierre de rosca y conector de tubos, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
2301-0020 2301-0050
215-0118EA 104 EUR
215-0118 215-0119
Garbanzos de cuello ancho, PP, con cierre de rosca y conector de tubos, Nalgene®
Frascos Garrafones
PP, translúcido con cierre de rosca de PP blanco y conector de tubo para tubos de 13 mm de diámetro interior.
  • Muy buena resistencia química
  • Resiste temperaturas de -10 hasta +135 °C, autoclavable
  • A prueba de derrames
El conector para mangueras está incorporado en la bombona y construído en una sola pieza, para proporcionar mayor estabilidad y garantizar la impermebilidad de la conexión.  El dispositivo de salida situado en la parte inferior, facilita el vaciado completo. Asa práctica y ancha, que facilita el transporte. Graduados.
Información para pedidos: Supplied without tubing.