Garbanzas de cuello ancho, LDPE, con tapón de rosca y espiga, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
2318-0010 2318-0020 2318-0050 2318-0065 2318-0130
216-4406EA 70.4 EUR
216-4406 216-4407 216-4408 216-4409 216-4410
Garbanzas de cuello ancho, LDPE, con tapón de rosca y espiga, Nalgene®
Frascos Garrafones
LDPE, translúcido con cierre de rosca de PP blanco y grifo de PP.
  • Buena resistencia química
  • Resistentes a temperaturas desde −100 hasta +80 °C
  • Herméticas
Ideales para la conservación y llenado de agua destilada, reactivos y ácidos. Graduadas. Para garantizar una mejor conservación y sellado, la rosca para la llave está integrada al bidón, construída en una sola pieza, en lugar de estar soldada. Los bidones de capacidad 10, 20 y 25 litros tienen prácticas asas de transporte.