Daraboys de cuello ancho, PP o PC, con cierre de rosca y espiga, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
2317-0020 2317-0050 2319-0020 2319-0050 2319-0130
216-8791EA 265 EUR
216-8791 216-8792 216-8771 216-8772 216-4411
Daraboys de cuello ancho, PP o PC, con cierre de rosca y espiga, Nalgene®
Frascos Garrafones
PP, translúcido con tapón de rosca de PP blanco y grifo de PP con junta de TPE, o PC, transparente con tapón de rosca de PP blanco y grifo de PP con junta de TPE.
  • PP: muy buena resistencia química, ideal para el almacenamiento, transporte y conservación de soluciones, medios de cultivo y agua destilada/PC: buena resistencia química, ideal para el almacenamiento, transporte y consevación de agua esterilizada, reactivos estándar y medios de cultivo
  • PP: resistente a temperaturas desde –10 hasta +135 °C, autoclavable/PC: resistente a temperaturas desde –100