Carboys, wide neck, PP, with screw cap, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
2235-0020 2235-0050
216-4400EA 112 EUR
216-4400 216-4401
Carboys, wide neck, PP, with screw cap, Nalgene®
Frascos Garrafones
PPCO, translúcido con tapón de rosca blanco de PP.
  • Muy buena resistencia química
  • Resiste temperaturas de hasta 121 °C, autoclavable
  • Boca extra ancha, asa amplia, hermético, con graduación
Ideal para trabajos microbiológicos; especial para tratamiento de grandes volúmenes de polvo u otras sustancias semisólidas o pastosas.