Garbanzas de cuello estrecho, de LDPE, con tapón de rosca, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
2220-0010 2220-0020
216-4398EA 41.7 EUR
216-4398 216-4399
Garbanzas de cuello estrecho, de LDPE, con tapón de rosca, Nalgene®
Frascos Garrafones
De LDPE traslúcido, con tapón de rosca blanco de PP.
  • Buena resistencia química
  • Resiste temperaturas desde −100 hasta +80 °C
  • Herméticos
Con asa de gran tamaño que permite manipular la botella de forma segura con guantes de goma, indicados para líquidos corrosivos. Con boca lateral que permite realizar el vaciado de forma sencilla y precisa.