Carboys, square, narrow neck, PP, with screw cap, Azlon®
Proveedor: SciLabware
BNP05B BNP10B BNP20B
216-3651EA 48.6 EUR
216-3651 216-3652 216-3653
Carboys, square, narrow neck, PP, with screw cap, Azlon®
Frascos Garrafones
PP, translúcido con tapón de rosca blanco de PP.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistente al calor hasta 135 °C, esterilizable en autoclave
  • Abertura extra ancha, con asa en los hombros
Ideal para grandes cantidades de medios de cultivo, agua destilada u otras soluciones. Con graduaciones.