Botellas, cuello estrecho, redondas, LDPE o PP, con tapón de rosca, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
2202-0005 2202-0010 2202-0020 2203-0005 2203-0010 2203-0020
215-7742EA 19.4 EUR
215-7742 215-7744 215-7748 215-7752 215-7754 215-7758
Botellas, cuello estrecho, redondas, LDPE o PP, con tapón de rosca, Nalgene®
Frascos Botellas de plástico
LDPE o PPCO traslúcidos, con tapón de rosca de PP.
  • LDPE: buena resistencia a los agentes químicos/PPCO: Muy buena resistencia a los agentes químicos
  • LDPE: resiste temperaturas de hasta 80 °C/PPCO: resiste temperaturas de hasta 121 °C
  • Hermético
Frascos para grandes volúmenes para transporte o almacenamiento de sustancias químicas, soluciones patrón, agua destilada, etc. Los frascos de 4000 y 8000 ml incorporan una argolla para atar una etiqueta.