Frascos aspirador con tapón de rosca y llave de paso
Proveedor: KARTELL
1660 1662 1664 1666
216-5745EA 29 EUR
216-5745 216-5744 216-5746 216-5747
Frascos aspirador con tapón de rosca y llave de paso
Frascos Aspiradores
HDPE, translúcido con tapón de rosca azul y grifo con cierre hermético.
  • Buena resistencia química
  • Resiste temperaturas de hasta 80 °C (120 °C durante periodos breves)
  • Paredes gruesas, muy resistentes, un tapón más profundo con sistema de cierre que aumenta la eficacia antiderrames
Ideal para conservación y almacenamiento de líquidos. También adecuado  como frasco de decantación.  Con asa. Los tamaños de 25 y 50 L tienen 2 asas.