Conectores dentados, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
6149-0001 6149-0002
216-8931EA 22.1 EUR
216-8931 216-8932
Conectores dentados, Nalgene®
Racores y conectores
La mayoría de los cierres Nalgene® y los de otros fabricantes se pueden adaptar con estos conectores para la transferencia de líquidos sin un dispositivo de ventilación y ventilación. Para hacer esto, simplemente taladre dos orificios de ajuste en el cierre, introduzca el inserto y los conectores de tubo y conecte tubos con un diámetro interno de 6 o 13 mm. Los cierres Nalgene® 53B (53 mm) solo pueden equiparse con conectores de tubo de 6 mm, los tapones 83B (83 mm) pueden equiparse con conectores de 6 y 13 mm.
  • Kit de montaje completo con plantilla e instrucciones detalladas
  • Montaje con sellado hermético
  • Autoclavable
Conexiones de PP, tuercas de acetal, junta de silicona y tapones de TPE.