Frascos de centrífuga, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
3143-0175 3144-0175 3145-0175
525-2431EA 136 EUR
525-2431 525-2441 525-2451
Frascos de centrífuga, Nalgene®
Frascos Frascos de centrífuga
Fondo cónico y sin reborde, graduado.
  • Resisten hasta 27 500 ×g  (ref. 525-2451 hasta  5800 ×g)
  • Para centrífugas refrigeradas o no refrigeradas
  • Se pueden colocar en el adaptador para tubos de centrífuga  ref.525-2400