Centrifuge bottles, PPCO/HDPE/PC/FEP, with screw cap, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
3120-0250 3120-0500 3120-1000 3120-1010 3120-9500 3121-0250 3122-0250 3122-0500 3122-1000 3122-1010 3127-0250
525-2311EA 46.3 EUR
525-2311 525-2314 525-2316 525-2315 525-2313 525-2361 525-2331 525-2333 525-2335 525-2336 525-2341
Centrifuge bottles, PPCO/HDPE/PC/FEP, with screw cap, Nalgene®
Frascos Frascos de centrífuga
Con tapa a rosca.
Si se usan frascos de 250 ml en el rotor Sorvall GSA, se debe utilizar el adaptador ref. 525-2300. Para velocidades muy altas se deben utilizar tapas con juntas (sobre pedido): ref. 525-2913, 525-2914 ó 525-2915.
PPCO
Translúcidos, autoclavables. Excelente resistencia a productos químicos.
Capacidad para soportar fuerzas de hasta 13200×g para 250 ml, 4800×g para 500 ml y 7100×g para 1000 ml.
HDPE
Translúcidos.
Capacidad para soportar temperaturas de hasta –100 °C y fuerzas de hasta 8000×g.
PC
Transparentes, autoclavables.
Capacidad para soportar fuerzas de hasta 27500×g para 250 ml, 13700×g para 500 ml y 7100×g para 1000 ml.
FEP
Translúcidos, autoclavables. Más resistentes frente a ácidos, bases y disolventes. Ideal para extracciones con cloroformo y fenol.
Capacidad para soportar temperaturas de entre –100 °C y +150 °C y fuerzas de hasta 4000×g.