Frascos para centrífuga, PC/PPCO, con tapón de rosca, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
3140-0250 3140-0500 3141-0250 3141-0500
525-2472EA 115 EUR
525-2472 525-0047 525-2371 525-2373
Frascos para centrífuga, PC/PPCO, con tapón de rosca, Nalgene®
Frascos Frascos de centrífuga
PPCO o PC, boca ancha, con cierre de rosca de PP con junta de silicona, esterilizable en autoclave.
  • Excelente resistencia a productos químicos
  • Capacidad para soportar fuerzas de hasta 27.500 g para 250 ml y 13.700 g para 500 ml
  • Cuando utilice la botella de 250 ml en el rotor Sorvall GSA, use el adaptador 525-2300