Frascos cuentagotas, LDPE, tipo Ranvier
Proveedor: KARTELL
388 389 391 392 393
215-9110EA 4.3 EUR
215-9110 215-9115 215-9120 215-9125 215-9130
Frascos cuentagotas, LDPE, tipo Ranvier
Frascos Frascos de goteo
LDPE, traslúcido con tapa de rosca rojo de polietileno.
  • Buena resistencia química
  • Resistencia térmica hasta +80 °C
  • Herméticos
Con pipeta cuentagotas y tetina de goma.