Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
2411-0015 2411-0030 2411-0060 2411-0125 2411-0250
215-7871EA 44.7 EUR
215-7871 215-7872 215-7873 215-7874 215-7875
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
Frascos Frascos de goteo
LDPE, translúcido, con sello antigoteo y tapón de PP.
  • Buena resistencia química, resiste temperaturas de hasta 80 °C
  • Tapón de la punta, imperdible
  • Hermético
Genera gotas individuales. Fácil de rellenar.