Frascos cuentagotas, LDPE, WHEATON®
Proveedor: DWK Life Sciences
211631 211634 211635 211633 211630 211625 211622 211624 211623 W211636
215-2760EA 412 EUR
215-2760 215-2761 215-8002 215-8001 215-8000 215-4003 215-4000 215-4002 215-4001 734-3650
Frascos cuentagotas, LDPE, WHEATON®
Frascos Frascos de goteo
LDPE, translúcido, con tapa blanca de PP.
  • Buena resistencia química, resistente a temperaturas de hasta 80 °C
  • Genera gotas individuales
  • La punta cuentagotas se ajusta firmemente en su lugar y se puede retirar con facilidad para su llenado
Con control de goteo y tapones cuentagotas. Estos frascos cuentagotas permiten una dosificación fiable y reproducible de reactivos y otros líquidos. Constituyen una buena alternativa para pipetas u otros dispositivos de dosificación convencionales. El material es apto para la mayoría de aplicaciones de biotecnología, diagnóstico y farmacia.