Dropping bottles, PP, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
DS2420-0125 DS2420-0250
216-4432EA 68.9 EUR
216-4432 NALGDS2420-0250
Dropping bottles, PP, Nalgene®
Frascos Frascos de goteo
PPCO con cierre antigoteo y tapón fabricado en PP azul.
  • Es autoclavable con el tapón abierto
  • A prueba de fugas
  • Tapón cuentagotas en una sola pieza con cierre de rosca
deal para soluciones estériles.