Frascos cuentagotas, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
2750-9025 2750-9050 2750-9125 2751-9025 2751-9050 2751-9125
215-7171EA 58.3 EUR
215-7171 215-7172 215-7173 215-1058 215-1059 215-1060
Frascos cuentagotas, Nalgene®
Frascos Frascos de goteo
LDPE, translúcido o LDPE, blanco con tapón de rosca de PP blanco y punta dosificadora de LDPE.
  • Buena resistencia química, resistente al calor hasta +80 °C
  • La punta con control de gotas encaja de forma segura en su lugar, las gotas se dispensan individualmente
  • Flexible para un manejo sencillo, a prueba de fugas
  • Entrega gotas de 40 µl (en base a agua; la viscosidad afecta el tamaño de la gota)
Estos frascos cuentagotas permiten una dosificación fiable y reproducible de reactivos y otros líquidos. Constituyen una buena alternativa para pipetas u otros dispositivos de dosificación convencionales. El material es apto para la mayoría de aplicaciones de biotecnología, diagnóstico y farmacia. Frascos blancos, ideales para la protección de sustancias sensibles a la luz.